Merck
377317
Sigma-Aldrich
1-甲基萘-d10
98 atom % D, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C10D7CD3
CAS号:
分子量:
152.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.614 (lit.)
bp
240-243 °C (lit.)
密度
1.070 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+10
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChI 密鑰
QPUYECUOLPXSFR-UZHHFJDZSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
179.6 °F - closed cup
閃點(°C)
82.00 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)