Merck
367494
Sigma-Aldrich
D-甘油酸 钙盐 二水合物
99%
别名:
(R)-2,3-二羟基丙酸 钙盐 二水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[HOCH2CH(OH)CO2]2Ca·2H2O
CAS号:
分子量:
286.25
Beilstein:
6119062
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
powder or crystals
光學活性
[α]20/D +13°, c = 5 in H2O
mp
134 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O.O.OC[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-;;;/m11.../s1
InChI 密鑰
OKEVQKKVYQHNFW-AKYROZSLSA-L
應用
D-甘油钙盐二水合物可用于:
  • 作为甘油电催化氧化的电解质。
  • 作为前体,使用棕榈酰氯和亚油酰氯酯化合成甘油二酰基酯衍生物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Stepwise synthesis of 2, 3-O-dipalmitoyl-D-glyceric acid and an in vitro evaluation of its cytotoxicity.
Shun S, et al.
Journal of Oleo Science, 61(6), 337-341 (2012)
Carbon nanotube supported PdAg nanoparticles for electrocatalytic oxidation of glycerol in anion exchange membrane fuel cells.
Benipal N, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 210, 121-130 (2017)
Synthesis of dilinoleoyl-D-glyceric acid and evaluation of its cytotoxicity to human dermal fibroblast and endothelial cells.
Sato S, et al.
Journal of Oleo Science, 60(9), 483-487 (2011)