Merck
361135
Sigma-Aldrich
2,5-二甲基苯乙烯
contains 500 ppm tert-Butylcatechol as stabilizer, 98%
别名:
1,4-Dimethyl-2-ethenylbenzene, 1,4-Dimethyl-2-vinylbenzene, 2-Ethenyl-1,4-dimethylbenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C6H3CH=CH2
CAS号:
分子量:
132.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
包含
500 ppm tert-Butylcatechol as stabilizer
折射率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
71-72 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1ccc(C)c(C=C)c1
InChI
1S/C10H12/c1-4-10-7-8(2)5-6-9(10)3/h4-7H,1H2,2-3H3
InChI 密鑰
DBWWINQJTZYDFK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
147.2 °F - closed cup
閃點(°C)
64 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)