Merck
359742
Sigma-Aldrich
氯磺酸三甲基硅烷基酯
99%
别名:
[氯磺酰氧基(二甲基)硅基]甲烷, 三甲基硅基氯磺酸盐, 三甲基硅基氯磺酸酯, 三甲基硅氧烷磺酰氯, 氯磺酸三甲基硅酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClSO3Si(CH3)3
CAS号:
分子量:
188.71
Beilstein:
1763675
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
168-169 °C (lit.)
62-64 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
密度
1.225 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)OS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C3H9ClO3SSi/c1-9(2,3)7-8(4,5)6/h1-3H3
InChI 密鑰
QWQONZVLXJGXHV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氯磺酸三甲基硅烷基酯常用作磺化剂。
應用
氯磺酸三甲基硅烷基酯可用于:
  • 有机小分子的磺化
  • 磺化聚砜的合成
  • 磺化试剂在制备基于甲基丙烯酸酯和环氧聚合物结构的质子交换膜燃料电池中的应用
  • 制备 PEMFC 用磺化聚砜 (sPS)/二氧化钛 (TiO 2 ) 复合膜
  • 合成环硫酸盐所需的硫酸碘苯的制备
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
107.6 °F - closed cup
閃點(°C)
42 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Preparation and characterization of sulfonated polysulfone/titanium dioxide composite membranes for proton exchange membrane fuel cells.
Devrim Y, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 34(8), 3467-3475 (2009)
Sulfonated polysulfone as promising membranes for polymer electrolyte fuel cells.
Lufrano F, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 77(6), 1250-1256 (2000)
Hybrid organic-inorganic nanostructured membranes for high temperature proton exchange membranes fuel cells (PEMFC).
Aparicio M, et al.
Journal of Sol-Gel Science and Technology, 40(2-3), 309-315 (2006)
Improved simple synthesis of cyclic sulfates from trimethylsilyl chlorosulfonate.
Bassindale AR, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 78(11), 1479-1483 (2000)