Merck
359181
Sigma-Aldrich
四乙基亚甲基二磷酸酯
97%
别名:
NSC 133889, 亚甲基二磷酸四乙酯, 双(二乙氧基氧膦基)甲烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2[P(O)(OCH2CH3)2]2
CAS号:
分子量:
288.21
Beilstein:
1813241
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
折射率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
171-174 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphonate
SMILES 字串
CCOP(=O)(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
InChI
1S/C9H22O6P2/c1-5-12-16(10,13-6-2)9-17(11,14-7-3)15-8-4/h5-9H2,1-4H3
InChI 密鑰
STJWVOQLJPNAQL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于合成以下物质的反应物:
  • 3-脱氧-D-阿拉伯糖-庚酸7-磷酸合酶的双重底物位点抑制剂
  • 含有宝石双膦酸酯的非天然α-氨基酸衍生物
  • 联苯磺酰氨基Me双膦酸作为基质金属蛋白酶和骨吸收的抑制剂
  • 通过Wittig-Horner反应生成番茄红素
  • 烷基氨基乙基双次膦酸靶向法呢基二磷酸合成酶
  • 用作香叶基香叶基二磷酸合成酶抑制剂的芳族双膦酸酯
用于抑制L-选择素的树突状聚甘油阴离子的合成前体
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)