Merck
348198
Sigma-Aldrich
(1,5-环辛二烯)(六氟乙酰丙酮酸)银(I)
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H13AgF6O2
CAS号:
分子量:
423.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
powder
反應適用性
core: silver
reagent type: catalyst
mp
122-124 °C (lit.)
SMILES 字串
C1CC=CCCC=C1.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Ag])C(F)(F)F
InChI
1S/C8H12.C5H2F6O2.Ag/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1-2,7-8H,3-6H2;1,12H;/q;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;2-1-;
InChI 密鑰
VYSNNDDIRXIZPJ-OJKFPHAYSA-M
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)