Merck
347434
Sigma-Aldrich
乙醇-1,1-d2
98 atom % D
别名:
酒精-1,1-d2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CD2OH
CAS号:
分子量:
48.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.36 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
密度
0.823 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[2H]C([2H])(C)O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i2D2
InChI 密鑰
LFQSCWFLJHTTHZ-CBTSVUPCSA-N
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)