Merck
344389
Sigma-Aldrich
吡咯-d5
98 atom % D
别名:
1H-吡咯-1,2,3,4,5-d5
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4D5N
CAS号:
分子量:
72.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.5072 (lit.)
bp
131 °C
mp
-23 °C
密度
1.115 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+5
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])n([2H])c1[2H]
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D/hD
InChI 密鑰
KAESVJOAVNADME-HXRFYODMSA-N
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
91.4 °F
閃點(°C)
33 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Khim. Geterotsikl. Soedin., 651-651 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 107, 354-354 (1985)