Merck
340146
Sigma-Aldrich
2-甲苯缩水甘油醚
technical grade, 90%
别名:
(2-Methylphenoxymethyl)oxirane, 1,2-Epoxy-3-(2-methylphenoxy)propane, 1-(2,3-Epoxypropoxy)-2-methylbenzene, 1-(2-Methylphenoxy)-2,3-epoxypropane, 2-Methylphenyl glycidyl ether, 2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane, o -Cresol glycidyl ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12O2
CAS号:
分子量:
164.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
technical grade
品質等級
蒸汽密度
>1 (vs air)
化驗
90%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.529 (lit.)
bp
109-111 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccccc1OCC2CO2
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-4-2-3-5-10(8)12-7-9-6-11-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3
InChI 密鑰
KFUSXMDYOPXKKT-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)