Merck
337382
Sigma-Aldrich
磷酸银
98%
别名:
正磷酸银
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ag3PO4
CAS号:
分子量:
418.58
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
powder
mp
849 °C (lit.)
SMILES 字串
[Ag+].[Ag+].[Ag+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ag.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
InChI 密鑰
FJOLTQXXWSRAIX-UHFFFAOYSA-K
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3