Merck
334707
Sigma-Aldrich
1,2-二碘四氟苯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6F4I2
CAS号:
分子量:
401.87
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
mp
49-50 °C (lit.)
官能基
fluoro
iodo
SMILES 字串
Fc1c(F)c(F)c(I)c(I)c1F
InChI
1S/C6F4I2/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
InChI 密鑰
JQBYIZAYQMMVTO-UHFFFAOYSA-N
一般說明
1,2-Diiodotetrafluorobenzene on treatment with methyl lithium at -78/dg, affords dilithiotetrafluorobenzene. 1,2-Diiodotetrafluorobenzene (1,2-DITFB) forms co-crystals with nitroxide 1,1,3,3-tetramethylisoindolin-2-yloxyl (TMIO), a 2:2 cyclic tetramer, (TMIO)2·(1,2-DITFB)2.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Vapour phase assembly of a halogen bonded complex of an isoindoline nitroxide and 1, 2-diiodotetrafluorobenzene.
Davy KJP, et al.
CrystEngComm, 13(16), 5062-5070 (2011)
The reaction of 1, 2-dilithiotetrafluorobenzene with group V halides.
Cullen WR and Wu AW.
Journal of Fluorine Chemistry, 8(2), 183-187 (1976)