About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2CH(OH)CH3
CAS号:
分子量:
88.15
Beilstein:
4652311
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
蒸汽密度
3 (vs air)
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
光學活性
[α]25/D −13°, neat
自燃溫度
657 °F
expl. lim.
9 %
折射率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
119-120 °C (lit.)
密度
0.809 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
CCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
InChI 密鑰
JYVLIDXNZAXMDK-RXMQYKEDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
93.2 °F - closed cup
閃點(°C)
34 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
330523-500MG | 4061826726051 |