About This Item
线性分子式:
Nd2(SO4)3 · xH2O
CAS号:
分子量:
576.67 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推荐产品
等級
for analytical purposes
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: neodymium
雜質
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES 字串
O.[Nd+3].[Nd+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Nd.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
InChI 密鑰
RHVPCSSKNPYQDU-UHFFFAOYSA-H
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3