Merck
325511
Sigma-Aldrich
草酸铈(III) 水合物
99.9% trace metals basis
别名:
Cerium oxalate nonahydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ce2(C2O4)3 · xH2O
CAS号:
分子量:
544.29 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
for analytical purposes
品質等級
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
powder
成份
Degree of hydration, ~9
反應適用性
reagent type: catalyst
core: cerium
雜質
≤2000 mg/kg Total metallic and rare earth impurities (ICP-MS)
SMILES 字串
O.O=C(O[Ce]1OC(=O)C(=O)O1)C(=O)O[Ce]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.2Ce.H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
InChI 密鑰
WSVMKOQJZBJDJB-UHFFFAOYSA-H
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)