Merck
324744
Sigma-Aldrich
氟磷酸 溶液
70 wt. % in H2O
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FP(O)(OH)2
CAS号:
分子量:
99.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
濃度
70 wt. % in H2O
密度
1.83 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
OP(O)(F)=O
InChI
1S/FH2O3P/c1-5(2,3)4/h(H2,2,3,4)
InChI 密鑰
DWYMPOCYEZONEA-UHFFFAOYSA-N
相关类别
包裝
塑料瓶包装
注意
颜色可能变深,但不影响溶液的质量
其他說明
含有 H3PO4 和不定量的其他水解产物
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)