About This Item
线性分子式:
CH3S(CH2)4OH
CAS号:
分子量:
120.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.487 (lit.)
bp
95-98 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
thioether
SMILES 字串
CSCCCCO
InChI
1S/C5H12OS/c1-7-5-3-2-4-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
JNTVUHZXIJFHAU-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
215.6 °F - closed cup
閃點(°C)
102 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves