Merck
316571
Sigma-Aldrich
1-乙炔基环己烯
99%
别名:
1-乙炔基-1-环己烯, 1-乙炔基环己烯, 1-环己烯-1-基乙炔, 环己基-1-烯基乙炔, (1-环己烯基)乙炔
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H9C≡CH
CAS号:
分子量:
106.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
liquid
包含
≤0.2% BHT as stabilizer
折射率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
148-151 °C (lit.)
密度
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C#CC1=CCCCC1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,6H,3-5,7H2
InChI 密鑰
DKFHWNGVMWFBJE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
84.2 °F - closed cup
閃點(°C)
29 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)