Merck
311200
Sigma-Aldrich
4-甲基-3-戊烯-1-醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C=CHCH2CH2OH
CAS号:
分子量:
100.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
密度
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
C\C(C)=C\CCO
InChI
1S/C6H12O/c1-6(2)4-3-5-7/h4,7H,3,5H2,1-2H3
InChI 密鑰
FKKLUOCEIANSFL-UHFFFAOYSA-N
應用
4-Methyl-3-penten-1-ol was used in the synthesis of tetrahydrofuro[3,2-c]benzothiopyran with a trans:cis ratio of 78:22.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
145.4 °F - closed cup
閃點(°C)
63 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A facile and efficient one-pot synthesis of thiochromans from bis (2-formylphenyl) disulfide and alkenols via iodine-promoted generation and subsequent intramolecular cycloaddition of< i> ortho</i>-thiobenzoquinone methides.
Tetrahedron Letters, 44(34), 6513-6517 (2003)