About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H12CuN12
CAS号:
分子量:
580.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推荐产品
形狀
solid
SMILES 字串
[Cu]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cnccc37)c8cnccc68)c9cnccc59)c%10cnccc4%10
InChI
1S/C28H12N12.Cu/c1-5-29-9-17-13(1)21-33-22-14-2-6-31-11-19(14)27(35-22)40-28-20-12-32-8-4-16(20)24(39-28)38-26-18-10-30-7-3-15(18)23(37-26)36-25(17)34-21;/h1-12H;/q-2;+2
InChI 密鑰
VHJDNKDQMUHOKI-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
310204-1G | 4061826662267 |
310204-250MG |