About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8O2
CAS号:
分子量:
88.11
Beilstein:
4652609
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
99%
光學活性
[α]20/D +17.5°, c = 2.4 in methanol
光學純度
ee: 99% (GLC)
折射率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
80 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O[C@H]1CCOC1
InChI
1S/C4H8O2/c5-4-1-2-6-3-4/h4-5H,1-3H2/t4-/m0/s1
InChI 密鑰
XDPCNPCKDGQBAN-BYPYZUCNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
174.2 °F - closed cup
閃點(°C)
79 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter