Merck
291951
Sigma-Aldrich
苯乙酸-1-13C
99 atom % 13C
别名:
苯乙酸-羧基-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH213CO2H
CAS号:
分子量:
137.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
bp
265 °C (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
O[13C](=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i8+1
InChI 密鑰
WLJVXDMOQOGPHL-VJJZLTLGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
269.6 °F - closed cup
閃點(°C)
132 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)