Merck
288810
Sigma-Aldrich
3-甲氧基苯基丙酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H4CH2COCH3
CAS号:
分子量:
164.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.5252 (lit.)
bp
258-260 °C (lit.)
密度
1.911 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES 字串
COc1cccc(CC(C)=O)c1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)6-9-4-3-5-10(7-9)12-2/h3-5,7H,6H2,1-2H3
InChI 密鑰
RMMRRRLPDBJBQL-UHFFFAOYSA-N
應用
3-Methoxyphenylacetone was used in the synthesis of 4-amino-3-methoxypropiophenone.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
First synthesis of 3-methoxy-4-aminopropiophenone.
J. Chem. Res. (M), 36(9), 543-544 (2012)