Merck
283452
Sigma-Aldrich
4-溴-2-噻吩甲醛
90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3BrOS
CAS号:
分子量:
191.05
Beilstein:
108455
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
90%
形狀
solid
bp
114-115 °C/11 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
官能基
aldehyde
bromo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]C(=O)c1cc(Br)cs1
InChI
1S/C5H3BrOS/c6-4-1-5(2-7)8-3-4/h1-3H
InChI 密鑰
PDONIKHDXYHTLS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde has been used:
  • as building block for the synthesis of tetrahydroisoquinolinones
  • in the synthesis of 3-[(4-bromo-2-thienyl)methylenehydrazinocarbonyl]-1H-1,2,4-triazole
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)