Merck
279730
Sigma-Aldrich
三(二甲基氨基)硼烷
97%
别名:
NSC 379532, 六甲基硼烷三胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
B(N(CH3)2)3
CAS号:
分子量:
143.04
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
反應適用性
reagent type: reductant
折射率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
147-148 °C (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
密度
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
CN(C)B(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18BN3/c1-8(2)7(9(3)4)10(5)6/h1-6H3
InChI 密鑰
SOLWORTYZPSMAK-UHFFFAOYSA-N
一般說明
三(二甲氨基)硼烷是一种通常会被用作大分子乳糖化试剂的有机硼烷。它还可用于通过伯胺和仲胺的转氨作用制备三(烷基氨基)硼烷类似物。
應用
作为以下反应的反应物:
  • 在镍上沉积的B-C-N杂化膜
  • 还原反应
  • 合成锂硼咪唑酯骨架高分子络合物
  • 一锅法氧化胺化反应
  • 合成硼盐和三脚架硼酸盐配体
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-5.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-21 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Tetrahedron Letters, 32, 639-639 (1991)
Journal of Organometallic Chemistry, 303, 324-324 (1986)