Merck
275204
Sigma-Aldrich
3,3,3-三(4-氯苯基)丙腈
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(ClC6H4)3CCH2CN
CAS号:
分子量:
386.70
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
solid
mp
175-177 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1ccc(cc1)C(CC#N)(c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H14Cl3N/c22-18-7-1-15(2-8-18)21(13-14-25,16-3-9-19(23)10-4-16)17-5-11-20(24)12-6-17/h1-12H,13H2
InChI 密鑰
SGXWKWVVMYKJNN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)