Merck
270067
Sigma-Aldrich
1-(2-甲氧苯基)哌嗪 盐酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H16N2O · HCl
CAS号:
分子量:
228.72
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
217-219 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[H].COc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O.ClH/c1-14-11-5-3-2-4-10(11)13-8-6-12-7-9-13;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;1H
InChI 密鑰
DDMVHGULHRJOEC-UHFFFAOYSA-N
應用
1-(2-Methoxyphenyl)piperazine hydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)