About This Item
线性分子式:
F2C6H3CH2CO2H
CAS号:
分子量:
172.13
Beilstein:
3649727
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
115-118 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES 字串
OC(=O)Cc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-6-2-1-5(3-8(11)12)7(10)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
QPKZIGHNRLZBCL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
2,4-Difluorophenylacetic acid has been used in the synthesis of nonpolar peptide nucleic acid monomers containing fluoroaromatics (F-PNA).
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis of nonpolar peptide nucleic acid monomers containing fluoroaromatics.
Shibata N, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 14, 1605-1611 (2001)