Merck
256242
Sigma-Aldrich
反式-1,4-二噁烷-2,3-二醇
98%
别名:
乙二醛单乙二醇缩醛, 反式-2,3-二羟基-1,4-二氧杂环己烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8O4
CAS号:
分子量:
120.10
Beilstein:
104209
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
mp
91-95 °C (lit.)
SMILES 字串
OC1OCCOC1O
InChI
1S/C4H8O4/c5-3-4(6)8-2-1-7-3/h3-6H,1-2H2
InChI 密鑰
YLVACWCCJCZITJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)