Merck
245380
Sigma-Aldrich
2-氯-5-(甲硫基)苯甲酸
technical grade, 96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(SCH3)CO2H
CAS号:
分子量:
202.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
化驗
96%
形狀
solid
mp
136-137 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
thioether
SMILES 字串
CSc1ccc(Cl)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H7ClO2S/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
HJDZJDJRUVAYTR-UHFFFAOYSA-N
應用
2-Chloro-5-(methylthio)benzoic acid may be used in chemical synthesis studies.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)