Merck
237604
Sigma-Aldrich
4-己烯-1-醇,主要为反式
97%
别名:
(4E)-4-Hexen-1-ol, (E)-4-Hexen-1-ol, trans-4-Hexen-1-ol, trans-4-Hexenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH=CH(CH2)3OH
CAS号:
分子量:
100.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
159-160 °C (lit.)
密度
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
C\C=C\CCCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3/b3-2+
InChI 密鑰
VTIODUHBZHNXFP-NSCUHMNNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
4-Hexen-1-ol on reaction with NaIO4/NaHSO3 reagent yields 2-(1-iodoethyl)tetrahydrofuran.
應用
4-Hexen-1-ol has been employed in the preparation of hex-4-enals.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
141.8 °F - closed cup
閃點(°C)
61 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Comparison of the most odour-active volatiles in different hop varieties by application of a comparative aroma extract dilution analysis.
Steinhaus M, et al.
European Food Research and Technology, 226(1-2), 45-55 (2007)