Merck
234141
Sigma-Aldrich
罗丹明B碱性
Dye content 97 %
别名:
溶剂红 49
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H30N2O3
CAS号:
分子量:
442.55
顏色索引編號:
45170:1
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
形狀
solid
品質等級
成份
Dye content, 97%
技術
microbe id | staining: suitable
溶解度
ethanol: 1 mg/mL
λmax
544 nm
&epsilon ;(消光係數)
≥103000 at 542-546 nm in methanol at 0.0025 g/L
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccccc4C([O-])=O)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C28H30N2O3/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32/h9-18H,5-8H2,1-4H3
InChI 密鑰
CVAVMIODJQHEEH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
罗丹明B碱性是一种无色染料,具有不可检测的荧光特性。在酸性条件下,罗丹明B碱性转化为有色的罗丹明染料,可作为稳定高效的激光染料。
生化/生理作用
罗丹明B碱性已被用作实验标记物,以确定苏云金芽孢杆菌抗性雌性与苏云金芽孢杆菌抗性和苏云金芽孢杆菌易感性雄性以交互顺序的交配。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
F. Kajzar, Vladimir M. Agranovich
Multiphoton and Light Driven Multielectron Processes in Organics: New Phenomena, Materials and Applications (1999)
Offspring from sequential matings between Bacillus thuringiensis-resistant and Bacillus thuringiensis-susceptible Heliothis virescens moths (Lepidoptera: Noctuidae).
Blanco CA
Journal of Economic Entomology, 103, 861-868 (2010)