Merck
226866
Sigma-Aldrich
氟化银(I)
99%
别名:
氟化银
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
AgF
CAS号:
分子量:
126.87
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
powder
bp
1159 °C/1 atm (lit.)
mp
≥300 °C (lit.)
密度
5.852 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
F[Ag]
InChI
1S/Ag.FH/h;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
氟化银(I)可用作试剂:
  • 使用锰基催化剂通过氧化 C-H 氟化反应合成脂肪族氟化产物。
  • 宝石二氟烯烃的氟化均偶联反应。
它也可以用作银前体盐来制备银纳米颗粒。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.