Merck
226181
Sigma-Aldrich
氯(氯甲基)二甲基硅烷
98%
别名:
CMDMCS, 氯甲基二甲基氯硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2Si(CH3)2Cl
CAS号:
分子量:
143.09
Beilstein:
1731933
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.437 (lit.)
bp
114 °C/752 mmHg (lit.)
密度
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES 字串
C[Si](C)(Cl)CCl
InChI
1S/C3H8Cl2Si/c1-6(2,5)3-4/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
ITKVLPYNJQOCPW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
71.6 °F - closed cup
閃點(°C)
22 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Aldrichimica Acta, 14, 40-40 (1981)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 6552-6552 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 1449-1449 (1993)