Merck
225924
Sigma-Aldrich
LS-Selectride® 溶液
1.0 M in THF
别名:
三戊基硼氢化锂 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
LiB[CH(CH3)CH(CH3)2]3H
CAS号:
分子量:
232.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
品質等級
反應適用性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M in THF
密度
0.903 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Li+].CC(C)C(C)[BH-](C(C)C(C)C)C(C)C(C)C
InChI
1S/C15H34B.Li/c1-10(2)13(7)16(14(8)11(3)4)15(9)12(5)6;/h10-16H,1-9H3;/q-1;+1
InChI 密鑰
DGIADQRDWIBVOW-UHFFFAOYSA-N
應用
反应物用于:
  • 亲核加成反应
  • 共轭还原引发的环化反应
法律資訊
Selectride is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
33.8 °F - closed cup
閃點(°C)
1 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)