Merck
223913
Sigma-Aldrich
Ascarite®
Sodium hydroxide-coated silica, 8-20 mesh
别名:
Ascarite CO2 adsorbent
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
granular
粒徑
8-20 mesh
SMILES 字串
[Na+].[O-H]
InChI
[1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1]
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI 密鑰
[HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M]
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
烧碱石棉®由氢氧化钠涂层二氧化硅组成。它是一种二氧化碳吸附剂。
應用
采用 Ascarite ® 作为 CO2 捕集阱进行以下研究:
  • 生物质原料到烯烃和芳烃系统的催化转化。
  • 连续流动固定床反应器中呋喃的催化转化。
  • 使用半批次 Pyroprobe 反应系统催化测试沸石样品以转化葡萄糖和枫木。
  • 通过近红外 (NIR) 连续波腔衰荡光谱 (CW-CRDS) 对甲烷 (CH4) 样品进行同位素分析。
法律資訊
Ascarite is a registered trademark of Arthur H. Thomas Co.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Respiratory exchange and evaporative water loss in the flying budgerigar.
Tucker VA.
The Journal of Experimental Biology, 48(1), 67-87 (1968)
Optimizing the aromatic yield and distribution from catalytic fast pyrolysis of biomass over ZSM-5.
Foster AJ, et al
Applied Catalysis A: General, 423, 154-161 (2012)
Catalytic conversion of biomass-derived feedstocks into olefins and aromatics with ZSM-5: the hydrogen to carbon effective ratio.
Zhang H, et al.
Energy & Environmental Science, 4(6), 2297-2307 (2011)
Production of targeted aromatics by using Diels-Alder classes of reactions with furans and olefins over ZSM-5.
Cheng Y-T and Huber GW.
Green Chemistry, 14(11), 3114-3125 (2012)
Measurement of the 13C/12C of atmospheric CH4 using near-infrared (NIR) cavity ring-down spectroscopy.
Chen Y, et al.
Analytical Chemistry, 85(23), 11250-11257 (2013)