Merck
222518
Sigma-Aldrich
3-硝基苄溴
98%
别名:
α-溴-间硝基甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C7H6NO2Br
CAS号:
分子量:
216.03
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
58-59 °C (lit.)
官能基
bromo
nitro
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-6-2-1-3-7(4-6)9(10)11/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
LNWXALCHPJANMJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
3-Nitrobenzyl bromide was used in the synthesis of 1,4-disubstituted imidazoles.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
D A Heerding et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(16), 2061-2065 (2001-08-22)
1,4-Disubstituted imidazole inhibitors of Staphylococcus aureus and Escherichia coli enoyl acyl carrier protein reductase (FabI) have been identified. Crystal structure data shows the inhibitor 1 bound in the enzyme active site of E. coli FabI.