About This Item
线性分子式:
[Rh(CO)2Cl]2
CAS号:
分子量:
388.76
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
反應適用性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
120-125 °C (dec.) (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Cl+]1[Rh-][Cl+][Rh-]1
InChI
1S/4CO.2Cl.2Rh/c4*1-2;;;;/q;;;;2*+1;2*-1
InChI 密鑰
ODYPMWFHWPMOKS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二-μ-氯-四羰基二铑(I)可作为催化剂或催化剂前体用于各种有机反应,比如Pauson-Khand反应、烯丙基烷基化、张力环重排、羰基化扩环、有机金属羰基偶联、加氢甲酰化、甲硅烷甲酰化和烯烃、炔烃、丙二烯的环加成反应。
應用
- 铑催化的反式双硅基化反应:本研究探索了如何使用二-μ-氯四羰基二钠(I)作为合成特殊吡啶衍生物的催化剂,展示了在药物发现和材料科学中创造复杂分子结构的潜力(Naka & Kobayashi, 2023)。
- 亚胺-β-二酮配体的氧化还原行为:该研究调查了二-μ-氯四羰基二钠(I)与创新配体的配位化学,可能为用于药物合成的催化系统开辟新的途径(Ferreira, Conradie & Conradie, 2022)。
- 铑催化反式双硅基化合成噻吩-硅溶胶:二-μ-氯四羰基二铑(I)在合成噻吩融合硅分子中的应用表明其在推动电子和光子应用材料化学方面可以发挥作用(Naka et al., 2024) 。
- 碘化甲酯与配合物氧化加成反应动力学研究:利用UV-Vis, IR光谱,本研究加强了对在催化循环中使用二-μ-氯四羰基二氢钠(I)时所涉及的机制的理解,与学术界和工业环境相关(Ferreira et al., 2022)。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Wender, P.A. Sperandio, D.
The Journal of Organic Chemistry, 63, 4164-4164 (1998)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 4187-4187 (1993)
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
209031-1G | 4061838770462 |
209031-250MG | 4061833481998 |
209031-50MG |