Merck
205370
Sigma-Aldrich
2-氨基对苯二甲酸二甲酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H3(CO2CH3)2
CAS号:
分子量:
209.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
127-130 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(c(N)c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H11NO4/c1-14-9(12)6-3-4-7(8(11)5-6)10(13)15-2/h3-5H,11H2,1-2H3
InChI 密鑰
DSSKDXUDARIMTR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
The tricarbonylchromium complex of dimethyl aminoterephthalate was prepared and studied.
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Mahaffy CA.
Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 14(6), 895-903 (1984)