About This Item
线性分子式:
NH4AuCl4
CAS号:
分子量:
356.82
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推荐产品
等級
for analytical purposes
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
solid
雜質
≤200 ppm Trace metallic impurities analysis (ICP)
溶解度
H2O: slightly soluble(lit.)
alcohol: slightly soluble(lit.)
SMILES 字串
O.[H][N+]([H])([H])[H].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H3N.H2O/h;4*1H;1H3;1H2/q+3;;;;;;/p-3
InChI 密鑰
DTYXSEJVOCMIPK-UHFFFAOYSA-K
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3