Merck
200107
Sigma-Aldrich
二氧化硒
≥99.9% trace metals basis
别名:
NSC 56753, 氧化硒
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SeO2
CAS号:
分子量:
110.96
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1 mmHg ( 157 °C)
化驗
≥99.9% trace metals basis
形狀
solid
反應適用性
reagent type: oxidant
mp
315 °C (subl.) (lit.)
SMILES 字串
O=[Se]=O
InChI
1S/O2Se/c1-3-2
InChI 密鑰
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
二氧化硒(SeO2)可用作:
  • 活性炭上引入羰基官能团的氧化剂。
  • 烯丙基羟基化反应中的催化剂。
  • 通过醛与胺的氧化酰胺化反应合成酰胺的氧化剂。
  • 通过与葆森–侃德反应(PKR)的产物起化学反应合成二氧化和三氧化二环环戊烯酮的催化剂。
  • 与碘酒(I2)一起用作催化剂,以通过 -H 亚磺酰化作用使用芳香族二硫醚处理吲哚来制备单和双磺基吲哚。
  • 一种通过醛肟的形成从相应醛类合成烷基和芳基腈的催化剂。
  • 一种通过电化学沉积法合成 FeSe 纳米结构的硒前体。
还可用作烯丙基氧化和氧化消除反应的通用试剂。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Metal-free synthesis of amides by oxidative amidation of aldehydes with amines in PEG/oxidant system
Liang J, et al.
Tetrahedron, 67(44), 8532-8535 (2011)
Yilin Wang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 79(5), 1311-1315 (2011-06-15)
A novel method has been developed for the synthesis of thioglycolic acid (TGA)-capped CdSe quantum dots (QDs) in an aqueous medium when selenium dioxide worked as a selenium source and sodium borohydride acted as a reductant. The interaction between CdSe
Y. Zhang, et al.,
Heterocycles, 83, 2337-2342 (2011)
J. Liang, et al.,
Tetrahedron, 67, 8532-8535 (2011)
Electrodeposition of nano-dimensioned FeSe
Chen PY, et al.
Thin Solid Films, 519(23), 8397-8400 (2011)