Merck
197475
Sigma-Aldrich
乙基二氯磷酸酯
98%
别名:
二氯亚磷酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OPCl2
CAS号:
分子量:
146.94
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.464 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
密度
1.286 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOP(Cl)Cl
InChI
1S/C2H5Cl2OP/c1-2-5-6(3)4/h2H2,1H3
InChI 密鑰
PVCINRPAXRJLEP-UHFFFAOYSA-N
應用
Ethyl dichlorophosphite was used in the synthesis of peptide derivatives.
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
39.2 °F - closed cup
閃點(°C)
4 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
The Use of Phosphorous Acid Chlorides in Peptide Synthesis1.
Young RW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 78(10), 2126-2131 (1956)