Merck
197424
Sigma-Aldrich
环己烷羧酸甲酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H11CO2CH3
CAS号:
分子量:
142.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
密度
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES 字串
COC(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
ZQWPRMPSCMSAJU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Methyl cyclohexanecarboxylate may be used in chemical synthesis studies.
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
140.0 °F - closed cup
閃點(°C)
60 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1