Merck
196878
Sigma-Aldrich
3-(三氟甲基)苯甲醛
97%
别名:
α,α,α-三氟-m-甲苯甲醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3C6H4CHO
CAS号:
分子量:
174.12
Beilstein:
2327537
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
83-86 °C/30 mmHg (lit.)
密度
1.301 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES 字串
[H]C(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-5H
InChI 密鑰
NMTUHPSKJJYGML-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
在醛缩酶抗体38C2-离子液体体系中,3-(三氟甲基)苯甲醛与羟丙酮的醛醇缩合反应已有研究
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
154.4 °F - closed cup
閃點(°C)
68 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Synthesis of fluorinated materials catalyzed by proline or antibody 38C2 in ionic liquid.
Kitazume T, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 121(2), 205-212 (2003)