Merck
195553
Sigma-Aldrich
对苯二甲酸-2,3,5,6-d 4
98 atom % D, 98% (CP)
别名:
1,4-苯-d4-二甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6D4-1,4-(CO2H)2
CAS号:
分子量:
170.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
98% (CP)
形狀
solid
mp
>300 °C (lit.)
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D
InChI 密鑰
KKEYFWRCBNTPAC-RHQRLBAQSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)