Merck
194212
Sigma-Aldrich
2-异丙烯苯基苯胺
≥98%
别名:
2-(1-Methylethenyl)aniline, 2-(1-Methylethenyl)benzenamine, 2-(Prop-1-en-2-yl)aniline, o -Isopropenylaniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=C(CH3)C6H4NH2
CAS号:
分子量:
133.19
Beilstein:
3081217
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
≥98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.57 (lit.)
bp
95 °C/13 mmHg (lit.)
密度
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=C)c1ccccc1N
InChI
1S/C9H11N/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-6H,1,10H2,2H3
InChI 密鑰
HEDYZFYQYPWWCC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
172.4 °F - closed cup
閃點(°C)
78 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)