分子量
average Mw ~13,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide))
濃度
50 wt. % in isopropanol
密度
0.958 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
N1(CCCC1=O)C=C.O(C(=O)C)C=C
InChI
1S/C6H9NO.C4H6O2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-3-6-4(2)5/h2H,1,3-5H2;3H,1H2,2H3
InChI 密鑰
FYUWIEKAVLOHSE-UHFFFAOYSA-N
一般說明
VP:VA 的摩尔比为约 1:2.4
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
66.2 °F
閃點(°C)
19 °C