Merck
182273
Sigma-Aldrich
聚(4-甲基苯乙烯)
average Mw ~72,000 by GPC, powder
别名:
4-Methylstyrene homopolymer, p -Methylstyrene polymer, Poly(4-vinyltoluene), Poly(p -methylstyrene)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH2CH(C6H4CH3)]n
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
powder
分子量
average Mw ~72,000 by GPC
轉變溫度
Tg 106 °C
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H10/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
InChI 密鑰
JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)