Merck
178799
Sigma-Aldrich
甲基丁二酸二甲酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3O2CCH2CH(CH3)CO2CH3
CAS号:
分子量:
160.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.42 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
密度
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES 字串
COC(=O)CC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(7(9)11-3)4-6(8)10-2/h5H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
NFOQJNGQQXICBY-UHFFFAOYSA-N
應用
Dimethyl methylsuccinate was used in the synthesis of β-half esters.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
181.4 °F - closed cup
閃點(°C)
83 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
El-Abbady AM, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 43(4), 928-934 (1965)