化驗
99%
形狀
powder
mp
144-146 °C (lit.)
官能基
thioether
SMILES 字串
I[H].CSC1=NCCN1
InChI
1S/C4H8N2S.HI/c1-7-4-5-2-3-6-4;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);1H
InChI 密鑰
PZZRSEUDGCFXIH-UHFFFAOYSA-N
應用
2-甲硫基-2-咪唑啉氢碘化物曾被用于制备合成2-氨基1-(2-咪唑啉-2-基)-2-咪唑啉所需的起始原料。
用于合成以下物质的反应物:
Aurora和表皮生长因子受体激酶抑制剂
抗甲型流感病毒的螺哌啶抑制剂
Galegine 类似物,帮助小鼠体重减轻
胍基吡咯烷,作为双功能催化剂,可向环烯酮中进行对映选择性共轭加成
碳酸酐酶抑制剂
小分子 CXCR4 拮抗剂
Aurora和表皮生长因子受体激酶抑制剂
抗甲型流感病毒的螺哌啶抑制剂
Galegine 类似物,帮助小鼠体重减轻
胍基吡咯烷,作为双功能催化剂,可向环烯酮中进行对映选择性共轭加成
碳酸酐酶抑制剂
小分子 CXCR4 拮抗剂
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
1-(2-Imidazolin-2-yl)-2-imidazolines. I. Structure of Jaffe's base and the chemistry of related compounds.
Wittekind RR, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 38(9), 1641-1645 (1973)