Merck
152005
Sigma-Aldrich
三氟乙酸-d
99.5 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3COOD
CAS号:
分子量:
115.03
Beilstein:
1768662
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
同位素純度
99.5 atom % D
形狀
liquid
技術
NMR: suitable
雜質
≤0.500% water
water
折射率
n20/D 1.3 (lit.)
bp
75 °C (lit.)
mp
-15 °C (lit.)
密度
1.493 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[2H]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i/hD
InChI 密鑰
DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
三氟乙酸-d 是一种同位素纯度为 99.5 原子 %d 的合成试剂,它经历 SE ′与 ( R) -( E) -1,3-二苯基-3-三甲基硅基丙烯反应,通过反立体化学得到 ( R )-( E )-1,3-二苯基丙烯-3-d 研究了三氟乙酸-d 的气相解离。
三氟乙酸-d 是一种标准纯度溶剂,适用于常规 NMR 分析(在质量不是关键因素的环境温度下进行)。
應用
三氟乙酸-d 可作为溶剂用于环肽的质子核磁共振波谱研究。它可用于合成 NMR 溶剂混合物,以研究高分子量聚酯(如聚乙醇酸 (PG) 和聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET))的 NMR 谱。
推薦產品
请浏览我们全新的在线门户网站ChemisTwin®,用于NMR波谱的定性和定量。了解更多或联系我们免费试用
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 28, 25-25 (1990)
Conformations of cyclic peptides. IV. Nuclear magnetic resonance studies of cyclo-pentaglycyl-L-leucyl and cyclo-diglycyl-L-histidyldiglycyl-L-tyrosyl.
K D Kopple et al.
Biochemistry, 8(10), 4087-4095 (1969-10-01)
Anti stereochemistry in protodesilylation of an optically active allylsilane with trifluoroacetic acid-D.
Hayashi T, et al.
Tetrahedron Letters, 23(44), 4605-4606 (1982)
The Vapor Phase Dissociation of Some Carboxylic Acids. III. 1 Trifluoroacetic Acid and Trifluoroacetic Acid-d2, 3.
Taylor MD and Templeman MB.
Journal of the American Chemical Society, 78(13), 2950-2953 (1956)
Useful NMR solvent mixture for polyesters: Trifluoroacetic acid-d/chloroform-d.
Hariharan R and Pinkus AG.
Polym. Bull., 30(1), 91-95 (1993)
商品
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.